Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 3 rolls | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 59,20 |
Über diesen Artikel
Produktname
pH-Indikatorstäbchen, pH 3,8–5,4, Spezialindikator, roll L 4.8 m , with color scale, pH range 3.8-5.4, graduations and accuracy accuracy: 0.3 pH unit, MQuant®
product line
MQuant®
Quality Segment
feature
non-bleeding: no
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.3 pH unit
roll L
4.8 m , with color scale
pH range
3.8-5.4
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
MQuant® pH-Indikatorpapier in Rollen eignet sich bestens zur Langzeitlagerung, da es gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Licht oder Umgebungsgase geschützt ist. Die Herstellung der pH-Indikatorpapiere erfolgt durch das Imprägnieren hochwertiger Filterpapiere mit Indikatorlösungen oder -mischungen. Das Papier ist sofort einsetzbar; es kann einfach aus der Plastikrolle herausgezogen und in der benötigten Länge abgerissen werden. Der pH-Wert wird durch den Sichtvergleich der auf dem Papier entstehenden Farbe und den Feldern auf der Farbskala semiquantitativ gemessen.
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| feature non-bleeding: no | feature non-bleeding: no | feature non-bleeding: no | feature non-bleeding: no |
| roll L 4.8 m , with color scale | roll L 4.8 m , with color scale | roll L 4.8 m , with color scale | roll L 4.8 m , with color scale |
| graduations and accuracy measuring range accuracy: 0.3 pH unit | graduations and accuracy measuring range accuracy: 0.4 pH unit | graduations and accuracy measuring range accuracy: 1 pH unit | graduations and accuracy measuring range accuracy: 0.5 pH unit |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| product line MQuant® | product line MQuant® | product line MQuant® | product line MQuant® |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1095550003 | 04022536953595 |