Fortfahren mit
1.10962
pH-Indikatorstäbchen, pH 1–14, Universalindikator
roll L 4.8 m, with color scale, pH range 1-14, graduations and accuracy: 1 pH unit, MQuant®
Synonym(e):
chemisches pH-Indikatorpapier, pH-Wert 1–14, Universalindikator, pH-Indikatorpapier, pH-Wert 1–14, Universalindikator
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
3 rolls
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,50
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41113034
NACRES:
NB.35
€ 53,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
pH-Indikatorstäbchen, pH 1–14, Universalindikator, roll L 4.8 m , with color scale, pH range 1-14, graduations and accuracy accuracy: 1 pH unit, MQuant®
product line
MQuant®
Quality Level
feature
non-bleeding: no
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
roll L
4.8 m , with color scale
pH range
1-14
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Rolle (4,8 m) mit Farbskala pH 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 14
MQuant® pH-Indikatorpapiere eignen sich ideal für die Langzeitlagerung, da sie so vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, Licht und Raumgasen geschützt sind. Diese pH-Indikatorpapiere werden durch die Imprägnierung von hochwertigem Filterpapier mit Indikatorlösungen oder -mischungen hergestellt. Der Papier ist jederzeit gebrauchsbereit; es lässt sich leicht aus der Kunststoffhaspel herausziehen und kann in der benötigten Länge abgerissen werden. Der pH-Wert wird durch Sichtvergleich der auf dem Papier gebildeten Farbe mit den Feldern der Farbskala semiquantitativ gemessen.
Application
pH-indicator paper pH 1 - 14 Universal indicator can be used:
  • In various chemical experiments to monitor reactions and determine pH changes.
  • To check the pH of food products in process control.
  • For testing the pH of soil and water samples in ecological studies.
Analysis Note
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.102321.095271.09526
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
feature
non-bleeding: no
feature
non-bleeding: no, refill
feature
non-bleeding: no, refill
feature
non-bleeding: no
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
pH range
1-14
pH range
1-14
pH range
-
pH range
1-10
roll L
4.8 m , with color scale
roll L
4.8 m
roll L
4.8 m
roll L
4.8 m , with color scale
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
graduations and accuracy measuring range
-
graduations and accuracy measuring range
-
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
Still not finding the right product?
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
110962000304022536953663
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Bonjour, combien ai je de fiche dans un rouleau svp ?
    1 answer
    1. This product is offered as a continuous strip that is 4.8 meters in length. There are no performations or sheets. The strip is cut to the desired length using the edge of the dispenser.
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    0 answers