Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 tabs | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 112,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
solid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
7.2 (20 °C in H2O)
bulk density
1000 kg/m3
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-30°C
General description
100 Tabletten reichen für 100 L der Pufferlösung; jede hergestellte Lösung ist ggf. bis zu 4 Wochen lang haltbar. Puffertabletten nach Weise sind IVD-Produkte und CE-registriert. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Die Gebrauchsanweisung kann von dieser Webseite heruntergeladen werden.
Analysis Note
Quetschfestigkeit: ≥ 50 N
Zerfallszeit: ≤ 20 Minuten
Eignung für die Färbung von Blutausstrichen: entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 100 |
| form solid | form tablet | form tablet | form tablet |
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 10-30°C |
| pH 7.2 (20 °C in H2O) | pH 6.4 (20 °C in H2O) | pH 6.8 (20 °C in H2O) | pH - |
| bulk density 1000 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c