Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161706
NACRES:
NA.25
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
PBS-Tabletten, Dissolving one tablet of PBS buffer in 1 liter of deionized H2O yields 140 mM NaCl, 10 mM phosphate buffer, and 3 mM KCl, pH 7.4 at 25°C. Note: 1 each = 10 tablets.
Quality Segment
form
tablet
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Eine Tablette aufgelöst in 1 Liter entionisiertem H2O ergibt 140 mM NaCl, 10 mM Phosphatpuffer und 3 mM KCl, pH 7,4 bei 25 °;C. Hinweis: 1 Einheit = 10 Tabletten.
Zur Verwendung in Immunassay-Anwendungen entwickelt. Eine Tablette aufgelöst in 1 Liter entionisiertem H2O ergibt 140 mM NaCl, 10 mM Phosphatpuffer und 3 mM KCl, pH 7,4 bei 25 °;C. Hinweis: 1 Einheit = 10 Tabletten.
Application
PBS Tablets have been used:
- as a wash buffer and as a blocking agent during immunohistochemical staining
- in indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)and enzymatic degradation of polyethylene glycol (PEG)ylated fibrin hydrogels
Preparation Note
Eine Tablette in einem Liter dH₂;O auflösen, um 10 mM Phosphatpuffer, pH 7,4, 140 mM NaCl, 3 mM KCl zu erhalten.
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank (bei 4 °;C) oder nach einer Filtersterilisierung bei Raumtemperatur (20 °;C) lagern.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PBS-Tabletten
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c