Fortfahren mit
1.11374
Puffertabletten, pH 6,8
for preparing buffer solution acc. to WEISE for the staining of blood smears
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116121
€ 112,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
tablet
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
6.8 (20 °C in H2O)
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Puffertabletten pH-Wert 6,8 zur Herstellung von Pufferlösung nach Weise zur Färbung von Blutausstrichen werden zur Herstellung von Pufferlösungen nach Weise und für pH-gepufferte Färbungslösungen eingesetzt. Phosphatpufferlösungen werden in der Hämatologie für die Verdünnung von Färbungslösungen und für die Spülungsschritte im Färbungsprozess verwendet. Die Puffertabletten nach Weise ergeben eine gepufferte Lösung (pH-Wert 6,4/pH-Wert 6,8/pH-Wert 7,2), die das Färbungsergebnis stabilisiert und wiederholbare Färbungsergebnisse ermöglicht. Die Pufferlösung nach Weise mit einem pH-Wert von 6,4 ergibt eine hellorange Färbung von Erythrozyten und eine differenzierte Färbung von zellkernhaltigen Zellen, wobei die Erythrozyten bei Verwendung des pH-Werts 6,8 orange gefärbt werden. Pufferlösung nach Weise pH-Wert 7,2 erzeugt gräulich gefärbte Erythrozyten und intensiv rotviolett gefärbte zellkernhaltige Zellen.
100 Tabletten reichen für 100 l Pufferlösung. Jede hergestellte Lösung kann bis zu 4 Wochen stabil sein. Puffertabletten nach Weise sind IVD-Produkte und CE-registriert. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Analysis Note
pH-Wert (1 Tablette in 1 l Wasser): 6,75–6,95
Druckfestigkeit: ≥ 50 N
Auflösungsdauer: ≤ 20 min
Eignung für Blutausstrich-Färbung: entspricht
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How much water to add to one tablet to make approximately 1 gallon of buffer solution?
    1 answer
    1. Each tablet should be reconstituted in 1 liter of distilled water. 4 tablets can be used to prepared 4 liters of buffer. 4 liters is the equivalent of 3.8 gallons.
      Helpful?
  2. Is this item a direct replacement for Gurr's Buffer pH 6.8 from other suppliers? Both products are phosphate-based with a pH of 6.8, but there is limited information available on the formulation. Intended application is Wright Giemsa staining for cytogenetics analysis.
    1 answer
    1. The Gurr, Weise, and Sorensen's phosphate buffers are generally considered interchangeable for use in hematology; however, without knowing specific formulation information we cannot definitively say this product is a direct replacement.