Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 43,20 | |
| 4 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 239,00 |
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Level
product line
Certipur®
pH
1.0 (25 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum, zu erhalten.
Application
Features and Benefits
- Gemessen und qualifiziert in einem gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 akkreditierten Labor
- Rückführbar auf die Standardreferenzmaterialien der NIST und primär zertifizierte Referenzstandards der PTB
- Gebrauchsfertige Lösung
- Erhältlich in verschlossenen Flaschen und der innovativen Titripac® Verpackung zur Gewährleistung positiver Auswirkungen auf die Umwelt aufgrund eines reduzierten Abfallaufkommens
- Langlebig mit einer Haltbarkeit von 3 Jahren
- Zur effizienten Prüfung ist im Lieferumfang ein detailliertes und chargenspezifisches Analysenzertifikat (CoA) enthalten
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| format mixture | format mixture | format mixture | format mixture |
| product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| pH 1.0 (25 °C in H2O) | pH 1.0 (25 °C in H2O) | pH 7.0 (20 °C in H2O) | pH 4.0 (20 °C in H2O) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pufferlösung
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1094410500 | 04027269386726 |
| 1094414000 | 04027269386757 |