Fortfahren mit
1.09432
Pufferlösung
(glycine/sodium chloride/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 1.00 (20°C) Certipur®
Synonym(e):
Pufferlösung pH 1,00 (20 °C) (Glycin/Natriumchlorid/Chlorwasserstoff)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161704
€ 75,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
pH
1.0 (25 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Die Pufferlösung (Glycin/Natriumchlorid/Wasserstoffchlorid) wird unter Verwendung von hochwertigen Reagenzien gravimetrisch hergestellt. Qualitätskontrolle und Qualifizierung erfolgen in einen gemäß ISO/IEC 17025 akkreditierten Kalibrierlabor. Die Qualifizierung des pH-Werts von 1,00 bei 20 °C erfolgt mithilfe einer kombinierten Glaselektrode nach einer 5-Punkt-Kalibrierung gemäß DIN 19268 gegenüber zertifizierten primären Referenzstandards nach DIN 19266.
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Laden Sie das Zertifikat auf
http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum zu erhalten.
Application
Es wird in Analyseverfahren zur Kalibrierung, Qualifizierung und Überwachung von pH-Messinstrumenten und als Kontrolle zum Prüfen anderer Pufferlösungen eingesetzt.
Features and Benefits
  • In einem durch ISO/IEC 17025 und ISO 17034 akkreditierten Labor gemessen und qualifiziert
  • Rückführbar auf die Standardreferenzmaterialien der NIST und primär zertifizierte Referenzstandards der PTB
  • Die gebrauchsfertige Lösung ist in geschlossenen Flaschen und einer praktischen Verpackung zum Schutz gegen Verunreinigung erhältlich
  • Langlebig mit einer Haltbarkeit von 3 Jahren
  • Zur effizienten Prüfung ist im Lieferumfang ein detailliertes und chargenspezifisches Analysenzertifikat (CoA) enthalten
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.094411.094391.09435
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pufferlösung
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109432100004022536114224