Fortfahren mit
1.09439
Pufferlösung
(di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (20°C) Certipur®
Synonym(e):
Pufferlösung pH 7,00 (20 °C) (Di-Natriumhydrogenphosphat/Kaliumdihydrogenphosphat)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,20
4 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 251,00
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 361,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161706
€ 75,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
pH
7.0 (20 °C in H2O)
bp
109 °C/1013 hPa
mp
-5 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Die Pufferlösung (Dinatriumhydrogenphosphat/Kaliumdihydrogenphosphat) wird mit hochwertigen Salzen in hochreinem Wasser gravimetrisch hergestellt. Qualitätskontrolle und Qualifizierung erfolgen in einem gemäß ISO/IEC 17025 akkreditierten Kalibrierlabor. Die Messung des pH-Werts von 7,00 bei 20 °C erfolgt mithilfe einer kombinierten Glaselektrode im Anschluss an eine 5-Punkt-Kalibrierung gemäß DIN 19268 gegenüber Referenzpufferlösungen nach DIN 19266.
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum, zu erhalten.
Application
Die Dinatriumhydrogenphosphat/Kaliumdihydrogenphosphat-Pufferlösung findet Anwendung in analytischen Verfahren für die Kalibrierung, Qualifikation und Überwachung von pH-Messinstrumenten.
Features and Benefits
  • Gemessen und qualifiziert in einem gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 akkreditierten Labor
  • Rückführbar auf die Standardreferenzmaterialien der NIST und primär zertifizierte Referenzstandards der PTB
  • Die gebrauchsfertige Lösung ist in geschlossenen Flaschen und der innovativen Titripac® Verpackung erhältlich, zur Gewährleistung positiver Auswirkungen auf die Umwelt aufgrund eines reduzierten Abfallaufkommens
  • Langlebig mit einer Haltbarkeit von 3 Jahren
  • Zur effizienten Prüfung ist im Lieferumfang ein detailliertes und chargenspezifisches Analysenzertifikat (CoA) enthalten
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.094321.094351.09437
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
mp
-5 °C
mp
-
mp
-
mp
-
bp
109 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pufferlösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Do you have any information on the presence of any minor impurities in this buffer solution (product ref 1094391000)?
    1 answer
    1. An impurity analysis is not performed on this product.
      Helpful?
  2. Is this product a stock solution or could it be diluted?
    1 answer
    1. This product is supplied ready to use for the calibration, qualification, and monitoring of pH measuring instruments. The pH value is certified for the solution as is, and this product is not intended to be diluted.
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  4. Hello, Is there information on the proportions and concentrations of the solutions in this mixture available?
    1 answer
    1. The exact concentrations and ratio of disodium hydrogen phosphate and potassium dihydrogen phosphate used to prepare this buffer solution are proprietary information and cannot be disclosed.
      Helpful?
  5. Hello, I bought the buffer solution CRM. However, I can`t know M (mole concentration). Could you send me the information of mole concentration of this product?
    1 answer
    1. This product is intended for use as a pH 7.00 reference standard. The final concentration of each component is not evaluated. The initial component concentrations are listed below. However, the addition of Sodium Hydroxide and Hydrochloric Acid for pH adjustment is not factored in to these values. This is an approximation, only.
      Potassium Phosphate monobasic - 3.52 g/L
      Sodium Phosphate Dibasic dihydrate - 7.27 g/L
      Helpful?
  6. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf