Fortfahren mit
1.09437
Pufferlösung
(citric acid/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 6.00 (20°C) Certipur®
Synonym(e):
Pufferlösung pH 6,00 (20 °C) (Zitronensäure/Natriumhydroxid)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,80
€ 61,03
4 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 252,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161704
€ 61,03
Listenpreis€ 71,80Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
pH
6.0 (20 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Die Pufferlösung (Citronensäure/Natriumhydroxid) wird mit hochwertigen Reagenzien in hochreinem Wasser gravimetrisch hergestellt. Qualitätskontrolle und Qualifizierung erfolgen in einen gemäß ISO/IEC 17025 akkreditierten Kalibrierlabor. Die Messung des pH-Werts von 6,00 bei 20 °C gegenüber zertifizierten primären Referenzpufferlösungen gemäß DIN 19266 erfolgt mithilfe einer kombinierten Glaselektrode im Anschluss an eine 5-Punkt-Kalibrierung gemäß DIN 19268. Das Etikett auf dem Produkt entspricht dem ISO-Leitfaden 31 und enthält Informationen zu Bestellnummer, Artikelbeschreibung, Chargennummer, Ablaufdatum und Sicherheitsdaten.
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Sie können unser Zertifikat auch auf http://www.sigma-aldrich.com herunterladen, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum anzuzeigen
Application
Die zertifizierte Citronensäure/Natriumhydroxid-Pufferlösung wird für die Kalibrierung, Quantifizierung und Überwachung von pH-Messinstrumenten in verschiedenen analytischen Verfahren eingesetzt.
Features and Benefits
  • Die gebrauchsfertige Lösung wurde eingängigen Stabilitätsstudien gemäß ISO-Richtlinie 35 unterzogen.
  • Erhältlich in verschlossenen Flaschen und der innovativen Titripac® Verpackung zur Gewährleistung positiver Auswirkungen auf die Umwelt aufgrund eines reduzierten Abfallaufkommens
  • Langlebig mit einer Haltbarkeit von 3 Jahren
  • Zur effizienten Prüfung ist im Lieferumfang ein detailliertes und chargenspezifisches Analysenzertifikat (CoA) enthalten
  • In einem durch ISO/IEC 17025 und ISO 17034 zertifizierten Labor gemessen und qualifiziert
  • Rückführbar auf die Standardreferenzmaterialien der NIST und primär zertifizierte Referenzstandards der PTB
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.094391.094351.09436
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
pH
6.0 (20 °C in H2O)
pH
7.0 (20 °C in H2O)
pH
4.0 (20 °C in H2O)
pH
5.0 (25 °C in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pufferlösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c