Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 71,40 |
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Level
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
product line
Certipur®
pH
3.0 (25 °C in H2O)
bp
101 °C/1013 hPa
mp
-1 °C
density
1.0 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Sie können unser Zertifikat auch auf http://www.sigma-aldrich.com herunterladen, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum anzuzeigen.
Application
Features and Benefits
- In einem durch ISO/IEC 17025 und ISO 17034 zertifizierten Labor gemessen und qualifiziert
- Rückführbar auf die Standardreferenzmaterialien der NIST und primär zertifizierte Referenzstandards der PTB
- Eine gebrauchsfertige Lösung ist in geschlossenen Flaschen und einer praktischen Verpackung zum Schutz gegen Verunreinigung erhältlich
- Langlebig mit einer Haltbarkeit von 3 Jahren
- Zur effizienten Prüfung ist im Lieferumfang ein detailliertes und chargenspezifisches Analysenzertifikat (CoA) enthalten
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| format mixture | format mixture | format mixture | format mixture |
| bp 101 °C/1013 hPa | bp - | bp 109 °C/1013 hPa | bp - |
| product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® |
| mp -1 °C | mp - | mp -5 °C | mp - |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pufferlösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1094341000 | 04022536114255 |