Fortfahren mit
1.09433
Pufferlösung
(citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 2.00 (20°C) Certipur®
Synonym(e):
Pufferlösung pH 2,00 (20 °C) (Zitronensäure/Natriumhydroxid/Chlorwasserstoff)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,20
4 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 240,00
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 347,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161704
€ 75,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
pH
2.0 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Die Pufferlösung (Zitronensäure/Natriumhydroxid/Chlorwasserstoff) wird gravimetrisch mit hochwertigen Reagenzien hergestellt; Qualitätskontrolle und Qualifizierung erfolgen in einem gemäß ISO/IEC 17025 akkreditierten Kalibrierlabor. Die Qualifizierung des pH-Werts von 2,00 bei 20°C gegenüber zertifizierten primären Referenzstandards gemäß DIN 19266, IUPAC, NIST, USP und Ph. Eur. erfolgt mithilfe einer kombinierten Glaselektrode im Anschluss an eine 5-Punkt-Kalibrierung gemäß DIN 19268.
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Verfallsdatum, zu erhalten.
Application
Die Lösung wird in Analyseverfahren in Verbindung mit der Kalibrierung, Qualifizierung und Überwachung von pH-Messinstrumenten und als Kontrolle für das Testen anderer Pufferlösungen verwendet.
Features and Benefits
  • In einem durch ISO/IEC 17025 und ISO 17034 zertifizierten Labor gemessen und qualifiziert.
  • Rückführbar auf die Standardreferenzmaterialien der NIST und primär zertifizierte Referenzstandards der PTB.
  • Gebrauchsfertige Lösung ist in verschlossenen Flaschen und einer innovativen Titripac® Verpackung zur Gewährleistung positiver Auswirkungen auf die Umwelt aufgrund eines reduzierten Abfallaufkommens erhältlich.
  • Langlebig mit einer Haltbarkeit von 3 Jahren
  • Zur effizienten Prüfung ist im Lieferumfang ein detailliertes und chargenspezifisches Analysenzertifikat (CoA) enthalten
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.094341.094321.09439
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.0 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
pH
2.0 (20 °C in H2O)
pH
3.0 (25 °C in H2O)
pH
1.0 (25 °C in H2O)
pH
7.0 (20 °C in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pufferlösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf