Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 46,50 | |
| 4 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 274,00 | |
| 10 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 383,00 |
Über diesen Artikel
General description
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Sie können unser Zertifikat auch auf http://www.sigma-aldrich.com herunterladen, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum anzuzeigen.
Application
Features and Benefits
- In sicheren Flaschen aus Kunststoff mit hoher Dichte und nachhaltigen Titripac®-Verpackungen für ein reduziertes Abfallaufkommen erhältlich
- Wurde eingängigen Stabilitätsstudien gemäß ISO-Richtlinie 35 unterzogen
- Auf dem Produktetikett stehen relevante Informationen zu Bestellnummer, Produktbeschreibung, Chargennummer, Verfallsdatum und Sicherheitsdaten gemäß ISO-Richtlinie 31.
- Wird für ein wirksames Qualitätsmanagementsystem von einem umfassenden und chargenspezifischen Analysenzertifikat (CoA) begleitet
- In einem durch ISO/IEC 17025 und ISO 17034 akkreditierten Labor gemessen und qualifiziert
- Rückführbar auf die Standardreferenzmaterialien der NIST und primär zertifizierte Referenzstandards der PTB
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| pH 10.0 (20 °C in H2O) | pH 2.0 (25 °C in H2O) | pH 6.0 (25 °C in H2O) | pH 6.88 (20 °C) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| bp 110 °C/1013 hPa | bp - | bp - | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pufferlösung
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
13840-56-7
13840-56-7
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1094009010 | 04022536954639 |
| 1094004000 | 04027269042028 |
| 1094000500 | 04022536954622 |