Fortfahren mit
1.99016
Pufferlösung
(citric acid/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 6.00 (25°C) Certipur®
Synonym(e):
Pufferlösung pH 6,0 (25 °C in H2O) (Zitronensäure/Natriumhydroxid)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
30 x 30 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41116107
€ 113,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
pH
6.0 (25 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
General description
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Sie können unser Zertifikat auch auf http://www.sigma-aldrich.com herunterladen, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum anzuzeigen.
Sie ist eine zertifizierte Pufferlösung aus Citronensäure/Natriumhydroxid, die mit hochwertigen Reagenzien und Wasser in einem registrierten Kalibrierungslabor gravimetrisch hergestellt wird. Ihr pH-Wert von 6,00 bei 25 °C wird mithilfe einer kombinierten Glaselektrode durch eine 5-Punkt-Kalibrierung bestimmt. Die Messung erfolgt gemäß DIN 19268 unter Verwendung von Referenzpufferlösungen, die DIN 19266, NIST, IUPAC, Ph. Eur. und USP entsprechen. Der pH-Wert des Puffers hängt in hohem Maß von der Temperatur ab, weshalb die Temperatur während der Verwendung konstant gehalten werden muss.
Application
Wird als Pufferreferenzstandard zum Kalibrieren von pH-Messinstrumenten oder pH-Elektroden sowie als Kontrolle zum Messen des pH-Werts anderer Lösungen eingesetzt.
Features and Benefits
  • Gemessen und qualifiziert in einem gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 akkreditierten Labor
  • Rückführbar auf Sekundärreferenzstandards von NIST und zertifizierte Primärreferenzstandards von PTB
  • Gebrauchsfertige Lösung, erhältlich in 30-ml-Beuteln
  • Zur effizienten Prüfung ist im Lieferumfang ein detailliertes und chargenspezifisches Analysenzertifikat (CoA) enthalten
  • Das Produktetikett entspricht der ISO-Richtlinie 31 und enthält Informationen zu Bestellnummer, Produktbeschreibung, Chargennummer, Sicherheitsdaten und Verfallsdatum
  • Das Verpackungsmaterial wurde eingängigen Stabilitätsstudien gemäß ISO-Richtlinie 35 unterzogen
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.990211.094381.09462
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
pH
6.0 (25 °C in H2O)
pH
11.0 (25 °C in H2O)
pH
10.0 (20 °C in H2O)
pH
11.0 (25 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pufferlösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
199016000104027269386825