Fortfahren mit
1.07294
Pufferlösung
di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate, traceable to NIST, traceable to PTB, pH 6.88 (20 °C), Certipur®
Synonym(e):
Di-Natriumhydrogenphosphat/Kaliumdihydrogenphosphat-Puffer, Kalibrierstandardlösung pH 6,88
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 84,90
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161706
€ 84,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
traceable to NIST, traceable to PTB
product line
Certipur®
composition
di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate
pH
6.88 (20 °C)
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Certipur® Pufferlösung [Di-Natriumhydrogenphosphat/Kaliumdihydrogenphosphat-Puffer; pH-Wert 6,88 (20 °C)] ist für den Gebrauch als Kalibrierstandard für pH-Instrumente oder pH-Elektroden oder als Kontrollprobe zum Messen des pH-Werts vorgesehen.
Die gebrauchsfertigen Certipur® Pufferlösungen werden in unserem durch ISO/IEC 17025 akkreditierten Kalibrierungslabor aus hochreinen Salzen, Säuren und Basen, die in hochreinem Wasser verdünnt werden, gravimetrisch hergestellt. Alle Waagen werden regelmäßig mit analytischen Gewichtssets, die auf Primärstandardreferenzmaterialien von NIST und PTB rückführbar sind, kalibriert. Der pH-Wert wird mit höchster Präzision unter Verwendung einer kombinierten Glaselektrode nach einer 5-Punkt-Kalibrierung (gemäß DIN 19268) gegenüber Referenzpufferlösungen gemessen (gemäß DIN 19266, IUBAC, NIST, Ph. Eur. und USP).
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum, zu erhalten.
Features and Benefits
  • Entspricht: Hergestellt nach EP- und USP-Richtlinien
  • Sicher: In unserem durch ISO 17025 akkreditierten Kalibrierungslabor geprüft
  • Bereit für Audits: Detailliertes Analysezertifikat für jedes Produkt
  • Praktisch: Für eine schnelle und genaue pH-Kalibrierung einfach die Packung öffnen
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pufferlösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)