Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 105,00 | |
| 5 kg | |||
| 25 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 918,00 |
Über diesen Artikel
€ 105,00
Quality Segment
form
solid
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
bulk density
200‑1430 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Features and Benefits
- High adsorptive capacity
- High chemical inertness and non-toxicity.
- Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
- Granulates in different sizes or beads
Packaging
Analysis Note
Fe (Eisen): ≤ 0.02 %
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt. Messung): 480 - 540 m²/g
Porenvolumen (N₂-Isotherme): 0.74 - 0.84 ml/g
Trocknungsverlust (150 °C): ≤ 9.0 %
Korngröße (d10):
Korngröße (d50):
Korngröße (d90):
Die spezifische Oberfläche und das Porenvolumen beziehen sich auf den Kieselgelrohstoff.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form - | form powder |
| pH 7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry) | pH 7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry) | pH 7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry) | pH 7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry) |
| bulk density 200‑1430 kg/m3 | bulk density 200‑1430 kg/m3 | bulk density 200‑1430 kg/m3 | bulk density 200‑800 kg/m3 |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. no temp limit | storage temp. 2-30°C | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
| mp >1600 °C (lit.) | mp >1600 °C (lit.) | mp >1600 °C (lit.) | mp >1600 °C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1093891000 | 04027269243838 |
| 1093899025 | 04022536114019 |
| 1093895000 | 04022536114002 |