Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
material
silica gel (irregularly-shaped)
Quality Level
matrix active group
Irregular-Shaped Silica Gel
particle size
63-200 μm
pore size
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
bulk density
200‑1430 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Features and Benefits
- Hohe Adsorptionsfähigkeit
- Hohe chemische Inertheit und Ungiftigkeit.
- Feuchtigkeitsempfindliche Schutzsubstanzen für Lagerung und Transport oder, um wasserfreie Lösungsmittel trocken zu halten
- In verschiedenen Granulatgrößen oder als Beads
Packaging
Analysis Note
Chlorid (Cl): ≤ 0,008 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,003 %
Cd (Cadmium): ≤ 0,0005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,002 %
Pb (Blei): ≤ 0,0005 %
Zn (Zink): ≤ 0,0005 %
Teilchengröße: 90 % 0,063–0,200 mm
Trocknungsverlust (150 °C): ≤ 7,0 %
UV-Absorption (Dichlormethanextrakt): entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| particle size 63-200 μm | particle size 63-200 μm | particle size - | particle size - |
| matrix active group Irregular-Shaped Silica Gel | matrix active group Irregular-Shaped Silica Gel | matrix active group Irregular-Shaped Silica Gel | matrix active group - |
| bp 2230 °C (lit.) | bp 2230 °C (lit.) | bp 2230 °C (lit.) | bp 2230 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| pore size 6 nm mean pore size | pore size 6 nm mean pore size | pore size - | pore size - |
| material silica gel (irregularly-shaped) | material spherical silica gel | material - | material - |
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1077541000 | 04022536095714 |
| 1077549015 | 04065267633046 |
| 1077540500 | 04022536095707 |