Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
material
spherical silica gel
Quality Segment
matrix active group
Irregular-Shaped Silica Gel
particle size
63-200 μm
pore size
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
bulk density
200‑1430 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Features and Benefits
- Hohe Adsorptionsfähigkeit
- Hohe chemische Inertheit und Ungiftigkeit.
- Feuchtigkeitsempfindliche Schutzsubstanzen für Lagerung und Transport oder, um wasserfreie Lösungsmittel trocken zu halten
- In verschiedenen Granulatgrößen oder als Beads
Packaging
Analysis Note
Fe (Eisen): ≤ 0,02 %
Porenvolumen (N₂-Isotherme): 0,74 - 0,84 ml/g
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt.-Messung): 480 - 540 m²/g
Trocknungsverlust (150 °C): ≤ 7,0 %
Korngröße (d10): 75 - 95 µm
Korngröße (d50): 125 - 150 µm
Korngröße (d90): 215 - 245 µm
Die spezifische Oberfläche und das Porenvolumen beziehen sich auf den Rohstoff
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| particle size 63-200 μm | particle size - | particle size - | particle size 5-40 μm |
| matrix active group Irregular-Shaped Silica Gel | matrix active group Irregular-Shaped Silica Gel | matrix active group - | matrix active group - |
| material spherical silica gel | material - | material - | material silica gel 60 matrix |
| pH 7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry) | pH 7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry) | pH 7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry) | pH 7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
| bp 2230 °C (lit.) | bp 2230 °C (lit.) | bp 2230 °C (lit.) | bp 2230 °C |
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1077349400 | 04022536095196 |
| 1077342500 | 04022536095141 |
| 1077341000 | 04022536095110 |
| 1077349025 | 04022536095172 |
| 1077345000 | 04022536512495 |