Fortfahren mit
1.09336
Silicium(IV)-oxid
for liquid chromatography
Synonym(e):
Siliziumdioxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 296,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.110,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
SiO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.08
UNSPSC Code:
41115711
EC Index Number:
231-545-4
MDL number:
€ 296,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
silica gel (irregularly-shaped)
Quality Segment
product line
LiChroPrep®
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
matrix active group
Irregular-Shaped Silica Gel
particle size
15-40 μm
pore size
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
bulk density
200‑800 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Irregular-shaped Silica gel with narrow, well defined particle size distribution delivering high separating performance, permeability and good reproducibility
Application
LiChroprep Si 60 (15-25 µm) for liquid chromatography. CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Features and Benefits
LiChroprep® Si 60 (15-25 µm) provides users with:
  • Reproducible, homogeneous, irregularly shaped silica gel matrix
  • Narrow, well defined particle size distribution for high performance and high permeability
  • Large batch sizes up to 200 kg in the modification
Packaging
Plastic bottle
Analysis Note
pH-Wert (10 %ige Suspension): 6.5 - 7.5
Trocknungsverlust (150 °C): 5.5 - 6.5 %
Spezifische Oberfläche (nach BET): 480 - 540 m²/g
Porenvolumen (N₂-Isotherme): 0.74 - 0.84 ml/g
Korngrösse (Malvern) (d10): 11.0 - 16.0 µm
Korngrösse (Malvern) (d50): 18.0 - 24.0 µm
Korngrösse (Malvern) (d90): 27.0 - 37.0 µm
Anwendungstechnische Prüfung (2-Nitrotoluol): entspricht
Druck: ≤ 15.0 bar
Trennleistung (2-Nitrotoluol): ≥ 8000
Leading: ≤ 7 %
Tailing: ≤ 11 %
Symmetrie: 0.8 - 1.5
Kapazitätsfaktor: ≥ 0.3
Die spezifische Oberfläche bezieht sich auf den Kieselgelrohstoff.
Legal Information
LICHROPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.139051.196401.09309
particle size
15-40 μm
particle size
40-63 μm
particle size
5 μm
particle size
10 μm
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
matrix active group
Irregular-Shaped Silica Gel
matrix active group
Irregular-Shaped Silica Gel
matrix active group
Silica bonding phase
matrix active group
Silica bonding phase
product line
LiChroPrep®
product line
-
product line
LiChrospher®
product line
LiChrosorb®
material
silica gel (irregularly-shaped)
material
silica gel (irregularly-shaped)
material
stainless steel column
material
stainless steel column
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109336100004022536113654
109336902504022536113661