Merck
1.09309
Supelco
LiChrosorb® Si 100 (10 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent, CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Synonym(e):
Silica gel
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41115709
EG-Index-Nummer:
231-545-4
NACRES:
SB.52
product name
Kieselgel, LiChrosorb® Si 100 (10 µm). CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L3
Produktlinie
LiChrosorb®
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Parameter
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
Silica bonding phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
100 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
Schüttdichte
200‑800 kg/m3
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
LiChrosorb® Si 100 is a reliable irregular shaped silica sorbents with a pore diameter of 100A for normal phase chromatography.
Hinweis zur Analyse
Porenvolumen: 0.98 - 1.06 ml/g
Spezifische Oberfläche (BET): 290 - 340 m²/g
Korngrösse (Malvern) (d10): 8.7 - 10.0 µm
Korngrösse (Malvern) (d50): 12.0 - 14.0 µm
Korngrösse (Malvern) (d90): 17.5 - 20.5 µm
Druck: 10 - 16 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (2-Nitrotoluol): ≥ 25000
Symmetrie (2-Nitrotoluol): 0.8 - 1.4
Kapazitätsfaktor (2-Nitrotoluol): 0.5 - 2.0
Rechtliche Hinweise
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable