1.13905
Silicium(IV)-oxid
for liquid chromatography
Synonym(e):
Siliziumdioxid
Größe auswählen
€ 73,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 73,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
silica gel (irregularly-shaped)
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Aktive Matrixgruppe
Irregular-Shaped Silica Gel
Partikelgröße
40-63 μm
Porengröße
6 nm mean pore size
pH-Wert
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C (lit.)
Schüttdichte
200‑800 kg/m3
Anwendung(en)
plasma purification
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Reproducible, homogeneous, irregularly shaped silica gel matrix
- Narrow, well defined particle size distribution for high performance and high permeability
- Large batch sizes up to 200 kg in the modification
Verpackung
Hinweis zur Analyse
Porenvolumen: 0.70 - 0.90 ml/g
Korngrösse (Malvern) (d10): 40 - 57 µm
Korngrösse (Malvern) (d50): 60 - 75 µm
Korngrösse (Malvern) (d90): 90 - 115 µm
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable