Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.220,00 |
Über diesen Artikel
€ 1.220,00
Produktname
LiChrosorb® RP-18 (5 µm),
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
product line
LiChrosorb®
feature
endcapped: no
parameter
60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low)
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
particle size
10 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
bulk density
200‑400 kg/m3
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Application
- Determination of berberine in human serum by reversed-phase high performance liquid chromatography: In dieser Studie wird eine Methode zum Nachweis von Berberin in Humanserum mittels Umkehrphasen-HPLC unter Verwendung der LiChrosorb-RP-18-Säule beschrieben, die sich durch ihre Zuverlässigkeit bei der Trennung chemischer Verbindungen in biologischen Proben auszeichnet (Sun Y et al., 1997).
- Kinetics of hydrolysis of 4-methoxy-2-[2-hydroxy-3(4-phenyl-1-piperazinyl)]propyl-2,3-dihydro-6-methyl-1,3-dioxo-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine in aqueous solutions.: In dieser Studie wird RP-18 zur Untersuchung der Stabilität und der Hydrolysekinetik einer komplexen organischen Verbindung eingesetzt, was seine Anwendung in der pharmazeutischen Analyse unterstreicht (Muszalska I et al., 2004).
- A validated spectrophotometric and liquid chromatography method for determination and purity evaluation of 4-methoxy-2-[2-hydroxy-3(4-phenyl-1-piperazinyl)]propyl-2,3-dihydro-6-methyl-1,3-dioxo-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine: In diesem Artikel wird die Verwendung von RP-18 bei der Validierung einer Methode zur Bewertung der Reinheit von pharmazeutischen Verbindungen beschrieben, was seine wesentliche Rolle bei der Qualitätskontrolle zeigt (Muszalska I et al., 2003).
- High-performance liquid chromatographic determination of the antifungal drug fluconazole in plasma and saliva of human immunodeficiency virus-infected patients.: In dieser Studie wird RP-18 zur Überwachung von Fluconazol in klinischen Proben verwendet, was Einblicke in die Pharmakokinetik und die therapeutische Überwachung der antimykotischen Behandlung bei HIV-Patienten ermöglicht (Beijnen JH et al., 1995).
- Ion-pair solid-phase extraction of cimetidine from plasma and subsequent analysis by high-performance liquid chromatography: Beschreibt eine Methode, bei der RP-18 für die Extraktion und Analyse von Cimetidin, einem Medikament zur Behandlung von Sodbrennen und Magengeschwüren, aus Plasmaproben verwendet wird, was seine Vielseitigkeit in der Arzneimittelanalyse veranschaulicht (Russel FG et al., 1994).
Analysis Note
Stabilitätstest (Leistung): entspricht
Trennfaktor (Acetophenon/Phenol, Selektivitätstest): 1,8 - 2,25
Trennfaktor (Acetophenon/Zimtsäure, Selektivitätstest): 1,1 - 1,4
Trennfaktor (1-Naphthol/Phenol, Selektivitätstest): 3,9 - 4,7
Kapazitätsfaktor (Toluol): 16,0 - 21,0
Korngröße (d10): 3,8 - 4,3 µm
Korngröße (d50): 6,7 - 7,7 µm
Korngröße (d90): 12,0 - 14,0 µm
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| particle size 10 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm |
| matrix active group C18 bonding phase | matrix active group C18 bonding phase | matrix active group C8 bonding phase | matrix active group C18 bonding phase |
| separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase |
| product line LiChrosorb® | product line LiChrospher® | product line LiChrosorb® | product line LiChrospher® |
| matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle |
| agency suitable for USP L1 | agency suitable for USP L1 | agency suitable for USP L7 | agency suitable for USP L1 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChrosorb® RP-18 (5 µm)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1093330010 | 04022536113562 |