Merck
1.09332
LiChrosorb® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
Synonym(e):
TM=[„LiChrosorb“] C8-Sorbens für HPLC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C8 (RP8), C8 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
LiChrosorb® RP-8 (5 µm),
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L7
product line
LiChrosorb®
feature
endcapped: no
parameter
60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low)
matrix
fully porous particle
matrix active group
C8 (RP8), C8 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
bulk density
200‑400 kg/m3
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
LiChrosorb® RP-8 ist ein zuverlässiger, unregelmäßig geformter Kieselgelträger mit Umkehrphaseneigenschaften. Er eignet sich besonders gut für die Trennung von neutralen, sauren und schwach basischen Verbindungen.
Application
  • Simultaneous determination of ampicillin and metampicillin in biological fluids using high-performance liquid chromatography with column switching.: Bei dieser Forschungsarbeit wurde eine HPLC-Methode mit Säulenschaltung zur gleichzeitigen Bestimmung von Ampicillin und Metampicillin in biologischen Flüssigkeiten eingesetzt. Die Verwendung von LiChrosorb® RP-8 (5 µm) in dieser Methode verbesserte die Trennungseffizienz, die für das therapeutische Drug Monitoring entscheidend ist (Lee et al., 1995) (Lee et al., 1995).
Analysis Note
Druck: ≤ 75 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (1,2-Benzo[a]anthracen): ≥ 60000
Stabilitätstest: entspricht
Legal Information
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChrosorb® RP-8 (5 µm)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg