Merck
1.19637
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
Synonym(e):
TM=[„LiChrospher“] C18-Sorbens für HPLC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
LiChrospher® 100 RP-18 mit Endcapping (5 µm),
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
product line
LiChrospher®
feature
endcapped
packaging
1 ea of
extent of labeling
21.6% Carbon loading
parameter
60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
bulk density
200‑400 kg/m3
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
LiChrospher® RP-18 mit Endcapping ist ein zuverlässiger und vielseitiger, traditionell hergestellter sphärischer Kieselgelträger mit Reversed-Phase-Eigenschaften. Er eignet sich besonders gut für die Trennung von neutralen, sauren und schwach basischen Verbindungen.
Application
  • Simultaneous quantification of delta-9-THC, THC-acid A, CBN and CBD in seized drugs using HPLC-DAD: Es wird die Robustheit der LiChrospher®-60-RP-select-B-Säule in der Forensik hervorgehoben, wo sie zur genauen Identifizierung und Quantifizierung von Cannabinoiden verwendet wird, was ihre entscheidende Rolle bei rechtlichen und forensischen Analysen verdeutlicht (Ambach et al., 2014).
  • RP-HPLC separation and characterization of unknown impurities of a novel HIV-protease inhibitor Darunavir by ESI-MS and 2D NMR spectroscopy: Dank ihrer außergewöhnlichen Selektivität und Leistung werden LiChrospher®-60-RP-select-B-Säulen zur Identifizierung neuer Verunreinigungen in Darunavir eingesetzt, was ihre Anwendung bei der Entwicklung wirksamerer HIV-Behandlungen unterstreicht (Nageswara Rao et al., 2013).
  • Quantification of pralidoxime (2-PAM) in urine by ion pair chromatography-diode array detection: Diese vielseitig einsetzbare Säule wurde zum Nachweis therapeutischer Wirkstoffe im klinischen Setting verwendet, was Behandlungsschemata bei Vergiftungen ermöglicht, bei denen eine schnelle und genaue Wirkstoffüberwachung unerlässlich ist (John et al., 2012).
Analysis Note
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Druck: ≤ 50 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 60000
Stabilitätstest (Leistung): entspricht
Teilchengröße (d10): 4,8–5,5 µm
Teilchengröße (d50): 6,5–7,5 µm
Teilchengröße (d90): 9,0–10,5 µm
Legal Information
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c