Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 41,50 |
2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 124,00 |
25 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.690,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
transition temp
flash point 47 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
A bottle with 500 ml Gram′s crystal violet solution is sufficient for staining up to 250 slides. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Analysis Note
gram-positve microorganisms: blue-violet
gram-negative microorganisms: pink to red
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| form liquid | form liquid | form powder | form liquid |
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) clinical testing |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp | storage temp. 15-25°C |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD - | IVD for in vitro diagnostic use |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gram′s crystal violet solution
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
116.6 °F
flash_point_c
47 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
548-62-9