Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41116130
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
transition temp
flash point 49 °C
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Diese gebrauchsfertige Gram-Safraninlösung für die Gram-Färbungsmethode wird in der Bakteriologie eingesetzt. Die Gramfärbung ermöglicht die rasche Unterscheidung von Bakterien in grampositiv und gramnegativ. Die Farbaffinität beruht auf der Murein-Struktur der bakteriellen Zellwände. Bakterien werden im ersten Schritt mit einer Lösung von Gram-Kristallviolett, (Produktnummer 1.09218), einem Anilinfarbstoff, gefärbt. Nach der Behandlung mit Iodlösung (mit PVP stabilisierte Lugolsche Lösung, Produktnummer 1.00567) bildet sich ein Farbstoff-Iod-Komplex. Während des Entfärbungsschritts (Gram-Entfärbungslösung, 1.10218) bleibt dieser Komplex in den mehrschichtigen Murein-Strukturen der grampositiven Bakterien zurück, wodurch sie blau-violett erscheinen. Gramnegative Bakterien weisen nur eine einschichtige Murein-Struktur auf. Der Farbstoff-Iod-Komplex bleibt nicht an die Zellwand gebunden und sie werden entfärbt. Gramnegativen Bakterien werden mit Gram-Safraninlösung gegengefärbt und erscheinen rosarot bis rot.
Eine Flasche mit 500 ml Gram-Safraninlösung reicht zum Färben von bis zu 250 Objektträgern. Sie ist auch als Teil des Gramm-Color-Färbungssets (Produktnummer 1.11885) erhältlich. Das Produkt ist ein IVD-Produkt und CE-registriert. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Eine Flasche mit 500 ml Gram-Safraninlösung reicht zum Färben von bis zu 250 Objektträgern. Sie ist auch als Teil des Gramm-Color-Färbungssets (Produktnummer 1.11885) erhältlich. Das Produkt ist ein IVD-Produkt und CE-registriert. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
120.2 °F
flash_point_c
49 °C