Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
solid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
2.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
100 g/L
bulk density
610 kg/m3
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[s+]1c2c(nc3c1cc(cc3)N(CC)CC)ccc(c2)N(CC)CC, [Cl-].[Cl-].CNc1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](\C)C.CN(C)c4ccc5N=C6C=C\C(C=C6Sc5c4)=[N+](\C)C
InChI
1S/C16H18N3S.C15H15N3S.2ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;;/h5-10H,1-4H3;4-9H,1-3H3;2*1H/q+1;;;/p-1
InChI key
YOWZJZJLXUQHGF-UHFFFAOYSA-M
General description
Ferner kann die resultierende Färbung in Abhängigkeit des Einflusses der Fixierung, Färbungsdauer, des pH-Werts der Lösungen oder der Puffersubstanzen variieren. Der Farbstoff ist ein CE-zertifiziertes IVD-Produkt und hat einen konstanten Farbstoffgehalt sowie eine zuverlässig hohe Qualität, was eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine reproduzierbare diagnostische Färbung ist. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form liquid |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) clinical testing |
| solubility 100 g/L | solubility - | solubility H2O: 4mg/4ml | solubility - |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD - | IVD for in vitro diagnostic use |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. room temp | storage temp. 15-25°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1092111000 | 04022536111995 |
| 1092110010 | 04022536111988 |