Fortfahren mit
1.09196
Alkali blue (C.I. 42765)
passes application test for DIN 51558
Synonym(e):
Alkali blue (C.I. 42765)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C37H29N3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
595.71
MDL number:
UNSPSC Code:
12171503
EC Index Number:
215-385-2
NACRES:
NA.21
€ 79,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
suitable for DIN 51558
Quality Level
form
solid
loss
≤5% loss on drying, 110°C
visual transition interval
11.5-13, blue-violet to pink
λmax
597-602 nm in ethanol
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])c1c(cccc1)[N+H]=C2C=CC(=C(c5ccc(cc5)Nc6ccccc6)c3ccc(cc3)Nc4ccccc4)C=C2
InChI
1S/C37H29N3O3S/c41-44(42,43)36-14-8-7-13-35(36)40-34-25-19-29(20-26-34)37(27-15-21-32(22-16-27)38-30-9-3-1-4-10-30)28-17-23-33(24-18-28)39-31-11-5-2-6-12-31/h1-26,38-39H,(H,41,42,43)
InChI key
DVPLSZDCYOJSOG-UHFFFAOYSA-N
General description
indicator
Analysis Note
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Transition range: pH 11.5 - pH 13.0 blue-violet - dark-pink
Absorption maximum λmax. (Ethanol): 597 - 602 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; ethanol abs.; calculated on dried substance): ≥ 1000
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 5 %
Suitability as indicator (according to DIN 51558): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.12144055001.12553
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
loss
≤5% loss on drying, 110°C
loss
≤7% loss on drying, 110°C
loss
-
loss
-
form
solid
form
-
form
powder
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
visual transition interval
11.5-13, blue-violet to pink
visual transition interval
-
visual transition interval
-
visual transition interval
-
agency
suitable for DIN 51558
agency
-
agency
-
agency
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109196002504022536937946