Fortfahren mit
05500
Alcianblau 8 GX
Synonym(e):
Alcianblau, Ingrain Blue 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C56H68Cl4CuN16S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1298.86
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
251-705-7
MDL number:
Colour Index Number:
74240
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
solubility
methanol: water (1:1): 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥60 at 605-625 nm in water
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(\SCc1ccc2c3nc(nc4n5[Cu]n6c(nc7nc(nc5c8cc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)ccc48)c9ccc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)cc79)c%10ccc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)cc%10c6n3)c2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C56H68N16S4.4ClH.Cu/c1-65(2)53(66(3)4)73-29-33-17-21-37-41(25-33)49-57-45(37)62-50-43-27-35(31-75-55(69(9)10)70(11)12)19-23-39(43)47(59-50)64-52-44-28-36(32-76-56(71(13)14)72(15)16)20-24-40(44)48(60-52)63-51-42-26-34(18-22-38(42)46(58-51)61-49)30-74-54(67(5)6)68(7)8;;;;;/h17-28H,29-32H2,1-16H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
InChI key
CKLBXIYTBHXJEH-UHFFFAOYSA-J
General description
Alcianblau 8GX (C.I. 74240), auch als Alcianblau 8GN bekannt, ist ein kationischer Kupfer-Phthalocyanin-Farbstoff. Vier kationische Guanidinium-Gruppen werden über Thioether-Verbindungen mit dem Ringsystem verbunden, die ein unlösliches Pigment bilden, wenn sie durch Hydroxidionen oder nukleophile Reagenzien aufgebrochen werden. Der Farbstoff ist basisch, tetravalent und aufgrund seines Kupfergehalts blau. Der Farbstoff bildet Salzbindungen mit den Säuregruppen der sauren Mucopolysaccharide.
Application
  • Alcianblau 8GX wird im Allgemeinen zum Nachweis von Mucopolysacchariden und als allgemeine mikroskopische Färbung verwendet.
  • Es handelt sich um eine Heteroglykan-Färbung für neutrale, sulfatierte und phosphatierte Mucopolysaccharide und Glykosaminoglykane in Geweben wie Knorpel und die extrazelluläre Matrix.
  • Es wird verwendet, um neue Erkenntnisse über die kurzfristigen Auswirkungen von lebensmittelrelevantem synthetischem amorphem Siliziumdioxid auf das Darmepithel zu gewinnen.[1]
  • Es eignet sich für Amyloid-Färbung, Cystin nach Oxidation und das Färben von Mastzellen in polychromatischen Alcianblau-Safranin-Verfahren.
  • Es wird als mikroskopische Färbung für den Nachweis von Bakterienkapseln und als Mucinfärbung von zytologischen Feinnadelaspiraten eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Alcianblau 8GX bildet unlösliche Komplexe mit sauren Glykosaminoglykanen und unterstützt somit die quantitative Bestimmung von Glykosaminoglykanen.
Die Alcianblau-Färbung kann mit der Periodsäure-Schiff-Reaktion (PAS) kombiniert werden. Saure Mucosubstanzen in Geweben werden selektiv gefärbt und in den meisten Fällen mit Kernechtrot gegengefärbt. Dies kann mit der PAS-Reaktion kombiniert werden, um zusätzlich nicht-substituierte Polysaccharide, neutrale Mucopolysaccharide, Muco- und Glykoproteine sowie Glykol- und Phospholipide mit einer Essigsäure-Alcianblaulösung als Farbstoff darzustellen. Carboxylierte und sulfatische Proteoglykane werden selektiv bei einem pH-Wert von 2,5 gefärbt. Die Differenzierung zwischen Carboxyl- und Sulfatgruppen ist nur bei einem pH-Wert von 1 möglich.
Features and Benefits
  • Die gewünschten Färbemuster lassen sich durch Veränderung des pH-Werts und der Salzkonzentration erzielen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9186A3157TMS-010
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
solubility
methanol: water (1:1): 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
solubility
-
solubility
water: 1 mg/mL, blue
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alcianblau 8 GX
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)