Fortfahren mit
1.12144
Disulfine blue VN 150 (C.I.42045)
for surfactant tests
Synonym(e):
Disulfine blue VN 150 (C.I.42045)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H31N2NaO6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
566.66
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
204-934-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
composition
dye content, ≥40% spectrophotometric assay
loss
≤7% loss on drying, 110°C
pH
6.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
290 °C (decomposition)
solubility
210 g/L
bulk density
600 kg/m3
λmax
637-640 nm in water
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c(ccc(c1)[S](=O)(=O)[O-])C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC)C=C3)c2ccc(cc2)N(CC)CC
InChI
1S/C27H32N2O6S2.Na/c1-5-28(6-2)22-13-9-20(10-14-22)27(21-11-15-23(16-12-21)29(7-3)8-4)25-18-17-24(36(30,31)32)19-26(25)37(33,34)35;/h9-19H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1
InChI key
SJEYSFABYSGQBG-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Dye content (spectrophotometrically): ≥ 40 %
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (water): 637 - 640 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; water): ≥ 800
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 7 %
Suitability for surfactant tests: passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.125531.0919676357
loss
≤7% loss on drying, 110°C
loss
-
loss
≤5% loss on drying, 110°C
loss
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
210 g/L
solubility
20 g/L
solubility
-
solubility
-
mp
290 °C (decomposition)
mp
174-180 °C
mp
-
mp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
pH
6.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
6.2 (25 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
112144002504022536139890