This staining reagent is a ready-to-use preparation containing the following ingredients:
Pararosaniline (Basic Fuchsin): 0.91 g/L
Sodium Sulfite (Na2SO3): > 8.0 g/L
Hydrochloric acid (HCl): 0.4 %
Please see the link below to access the Instructions for Use:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/181/959/109033ug-ms.pdf
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 219,00 | |
| 2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 854,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
2.1-2.5 (25 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.01 g/cm3 at 20 °C | density 1.014 g/cm3 at 20 °C | density 1.00 g/cm3 at 20 °C | density - |
| pH 2.1-2.5 (25 °C in H2O) | pH 1.74 ( in H2O) | pH 1.5 (20 °C in H2O) | pH - |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD - | IVD - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 20-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schiffs-Reagenz
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
569-61-9
Artikel
Fungal stains remain an important tool in the histology laboratory's diagnostic arsenal for identifying infectious microorganisms.
Verwandter Inhalt
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Informationen zur wichtigen Bedeutung der Färbung biologischer Gewebe für die Forschung und klinische Pathologie unter Anwendung von Standardfärbungen und spezieller Färbemittel und Farbstoffe.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1090330500 | 04022536109893 |
| 1090332500 | 04027269233075 |
-
Which recipie was used to prepare this soluzione?