Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352401
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
liquid
technique(s)
photometry: suitable
pH
1.5 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
General description
Zum analytischen Nachweis von Aldehyden im ppm-Bereich. Für die Histologie empfehlen wir Schiff′s-Reagenz, Artikel 109033
Application
- Macrophagic myofasciitis lesions assess long-term persistence of vaccine-derived aluminium hydroxide in muscle: In dieser Studie wird die Langzeitpersistenz von aus Impfstoffen stammendem Aluminiumhydroxid in Muskeln untersucht, das mit speziellen Färbetechniken einschließlich Schiff-Reagenz identifiziert wurde, um die chronischen Auswirkungen auf makrophagische Myofasziitis-Läsionen zu bewerten. (Gherardi RK et al., 2001).
Analysis Note
Gehalt (SO₂): 0,15–0,30 %
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schiffs′-Reagenz
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c