Fortfahren mit
1.08804
Container key
for use with containers with KS 60x6 screw cap
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 20,40
€ 15,30
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
€ 15,30
Listenpreis€ 20,40Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
compatibility
for use with containers with KS 60x6 screw cap
storage temp.
no temp limit
General description
for opening containers with KS 60x6 screw cap
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.088031.08801Z740368
compatibility
for use with containers with KS 60x6 screw cap
compatibility
for use with containers with 2" and 3/4" screw caps
compatibility
for use with bottles with S 40 and S 28 screw caps
compatibility
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
108804000104022536108018