Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 unit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 112,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltencompatibility
for use with containers with 2" and 3/4" screw caps
storage temp.
no temp limit
General description
The specially designed drum key is used to open our barrels and drums with 2 and 3/4" opening.
for opening and closing containers with 2" and 3/4" screw caps
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with containers with 2" and 3/4" screw caps | compatibility for use with bottles with S 40 and S 28 screw caps | compatibility for use with containers with KS 60x6 screw cap | compatibility - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. - |
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1088030001 | 04022536108001 |