Merck
1.08801
Bottle key
for use with bottles with S 40 and S 28 screw caps
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
compatibility
for use with bottles with S 40 and S 28 screw caps
storage temp.
no temp limit
General description
With this specially developed bottle key our S28 and S40 bottle screw caps can be opened easily to increase safety in daily solvents usage.
for opening and closing bottles with S 40 and S 28 screw caps