Fortfahren mit
1.08643
Triton X-100
EMPROVE® EXPERT Ph Eur
Synonym(e):
Octoxynol, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol, Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenyl-polyethylenglykol, Alkylphenylpolyethylenglykol, Octylphenoxypolyethoxyethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352104
Beilstein/REAXYS Number:
2315025
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
Ph. Eur.
Quality Level
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
potency
1900-5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
aggregation number
100-155
pH
5.0-8.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
bp
>200 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 251 °C, cloud point 65 °C, pour point ~7 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
HLB
13.5
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Es kann eine komplexe Herausforderung sein, die richtige Chemikalie zu finden, die sowohl Ihre pharmazeutischen als auch Ihre regulatorischen Anforderungen erfüllt. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für die pharmazeutische und biopharmazeutische Herstellung besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Produkten für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die Produktion erfolgt unter Einhaltung der MQ-500-Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unsere Rohmaterialien werden im Rahmen unseres EMPROVE®-Programms mit EMPROVE®-Dossiers geliefert. Diese enthalten umfassende, aktuelle Dokumentation, damit Sie regulatorische Herausforderungen bewältigen, Risiken verwalten und Ihre Fertigungsprozesse verbessern können.
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Von Nicht-GMP-Qualitäten für Anwendungen mit geringem Risiko bis hin zu IPEC-PQG GMP für Anwendungen mit höherem Risiko: Wir bieten Produkte für all Ihre Produktionsanforderungen.
Biochem/physiol Actions
Häufig eingesetztes nichtionisches Detergens zur Rückgewinnung von Membrankomponenten unter milden nicht-denaturierenden Bedingungen.
Other Notes
Dank seiner geringen Mikroben- und Endotoxingrenzwerte ist Triton X-100 Emprove® Expert für Anforderungen der biopharmazeutischen Herstellung geeignet.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
X100T9284X100PC
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
BioXtra
product line
-
agency
Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.065 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
density
-
bp
>200 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triton X-100
signalword
Danger
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Btissame El Hassouni et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(24) (2019-12-11)
Inhibition of ribosome biogenesis has recently emerged as a promising strategy for the treatment of metastatic tumors. The RNA polymerase I inhibitor CX-5461 has shown efficacy in a panel of cancer types and is currently being tested in clinical trials.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
108643250004022536871622
108643602504027269078621
108643100004022536878416
108643619004022536961743