Fortfahren mit
1.08556
Hydrogen peroxide solution
35%, EMPLURA®
Synonym(e):
Wasserstoffperoxid -Lösung, Perhydrol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 501,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
34.01
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352304
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3587191
Concentration:
≥35.0% (manganometric)
Form:
liquid
€ 501,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: PE canister
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Wasserstoffperoxid 35 %, EMPLURA®
Quality Segment
vapor pressure
20 hPa ( 20 °C), 23.3 mmHg ( 30 °C)
product line
EMPLURA®
form
liquid
potency
1193-1270 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
concentration
≥35.0% (manganometric)
impurities
≤0.005% Chloride (Cl)
pH
2-4 (20 °C in H2O)
bp
110 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • An In Vitro Study on the Effects of Hydrogen Peroxide-Based Bleaching Agents on Enamel: In dieser Studie wurde die Feldemissions-Rasterelektronenmikroskopie (FESEM) mit energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDS) eingesetzt, um die Auswirkungen von Bleichmitteln auf Wasserstoffperoxidbasis auf den Zahnschmelz zu bewerten, wobei die durch 35%iges Wasserstoffperoxid induzierten strukturellen Veränderungen im Vordergrund standen (Ps S et al., 2024).
Analysis Note
Gehalt (manganometrisch): ≥ 35,0 %
Freie Säure (als Schwefelsäure): ≤ 0,2
Chlorid (Cl): ≤ 0,005 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.072981.072101.08597
concentration
≥35.0% (manganometric)
concentration
30%
concentration
≥30.0%
concentration
30%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
500
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-25°C
pH
2-4 (20 °C in H2O)
pH
2-4 (20 °C in H2O)
pH
≤3.5 (20 °C in H2O)
pH
2-4 (20 °C in H2O)
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wasserstoffperoxid 35 %
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
6484-52-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. The product says 35%, but is it 35% (m/m), 35% (v/v), 35% (m/v) or 35% (v/m)?
    1 answer
    1. The product concentration is expressed as 35% (w/w).