The specific stabilizer materials in this product are not disclosed. Without knowledge of the specific tests conducted, it is not possible to determine if there is a potential for false positives in microplastic analysis of soil, plant, and water samples.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 51,10 |
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 113,00 |
2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 222,00 |
Über diesen Artikel
€ 51,10
Sparen Sie bis zu 15 %
agency
reag. ISO
Quality Segment
vapor pressure
18 hPa ( 20 °C), 23.3 mmHg ( 30 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
≥30.0%
pH
≤3.5 (20 °C in H2O)
bp
107 °C/1013 hPa
mp
-25.7 °C
solubility
water: miscible
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Application
- A method for the extraction of microplastics from solid biowastes including biosolids, compost, and soil for analysis by µ-FTIR.: Diese Forschungsarbeit beschreibt eine Methode zur Extraktion von Mikroplastik aus verschiedenen Umweltproben mit 30%igem Wasserstoffperoxid und zeigt dessen Nutzen in der chemischen Umweltanalytik (Ruffell H et al., 2024).
- Uncovering microplastics contamination in canned seafood.: Bei dieser Studie wurde 30%iges Wasserstoffperoxid verwendet, um organische Stoffe in Meeresfrüchteproben aufzulösen, was die Identifizierung von Mikroplastik durch chemische Analysetechniken erleichtert und die Anwendung in der Lebensmittelsicherheit und den Umweltwissenschaften unterstreicht (Silva DM et al., 2024).
- Ion exchange synthesis of copper-based hydroxyapatite for the catalytic degradation of phenol.: In dieser Studie wird 30%iges Wasserstoffperoxid zur Oxidation von Phenolverbindungen bei der Abwasserbehandlung verwendet, was seine Wirksamkeit in industriellen und Umweltanwendungen unterstreicht (Peng Y et al., 2023).
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wasserstoffperoxid 30 %
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What are the stabilizer materials in it? Does they affect or give false positives in microplastic analysis of soil, plant and water samples?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?
-
-
Is this product suitable for cell processing?
1 answer-
1.07213 granulated tryptone is suited for the preparation of media for fastidious microorganisms, fungi, bacterial vaccine production, and the elaboration of indole testing. It has not been specifically tested for suitability in cell culture applications
Helpful?
-
-
Is this food grade at all? thank you.
1 answer-
This product is intended for research use only. Currently, a food grade product option is not available.
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf