Fortfahren mit
1.08450
Trifluoromethanesulfonic acid solution
c(CF₃SO₃H) = 0.1 mol/l, ready-to-use volumetric solution for titration in non-aqueous media, Titripur®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 169,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
€ 169,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Trifluormethansulfonsäure, in anhydrous acetic acid c (CF3SO3H) = 0.1 mol/l, Titripur®
Quality Level
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions, reaction type: Redox Reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
<0.5 (20 °C in H2O)
bp
118 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 40 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Features and Benefits
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter: www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Packaging
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Flüssigkeit bilden
Stoffmengenkonzentration 0,0994–1,006 mol/l
Messunsicherheit ± 0,0004 mol/l
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist auf Primärstandardreferenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 723 Tris(hydroxymethyl)aminomethan) mittels dem volumetrischem Standard Tris(hydroxymethyl)aminomethan (Artikelnummer 1.02408), zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, analysiert durch unser akkreditiertes Kalibrierlabor von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 rückführbar. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Kompensation für Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.21166347817158534
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions, reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
Titripur®
product line
-
product line
ReagentPlus®
product line
-
bp
118 °C/1013 hPa
bp
162 °C/1013 hPa
bp
162 °C (lit.)
bp
162 °C (lit.)
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
quality
-
quality
-
quality
-
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
density
1.71 g/cm3 at 20 °C
density
1.696 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.696 g/mL at 25 °C (lit.)
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
104.0 °F
flash_point_c
40 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
108450100004022536104812
108450100304061841064763