Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
description
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
autoignition temp.
500 °C
potency
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
83 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
General description
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden kann. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation |
| agency BP, Ph. Eur., JP, USP | agency BP, Ph. Eur., USP | agency JPE, NF, Ph. Eur. | agency ChP, JPE, NF, Ph. Eur. |
| form solid | form solid | form fine powder, granular | form fine powder |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1083469029 | 04022536928470 |
| 1083469450 | 04022536928487 |
| 1083469013 | 04027269170585 |
| 1083465000 | 04027269136918 |
| 1083469550 | 04054839180514 |
| 1083462500 | 04027269028817 |
| 1083469680 | 04065268343579 |