Fortfahren mit
1.00895
Sucralose
granular, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, NF
Synonym(e):
Sucralose, 1,6-Dichlor-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chlor-4-deoxy-α-D-galactopyranosid, E955, Trichlorsucrose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 26,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 392,00
10 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.270,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H19Cl3O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.63
EC Index Number:
259-952-2
UNSPSC Code:
12352121
Beilstein/REAXYS Number:
3654410
MDL number:
€ 26,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
ChP, JPE, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder, granular
particle size
≥80 μm (d90)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
130 °C (decomposition)
density
1.62 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl
InChI
1S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
BAQAVOSOZGMPRM-QBMZZYIRSA-N
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Sucralose ist ein hochintensiver Süßstoff, der nichtkariogen ist und sich für Diabetiker und Patienten mit einer gestörten Glucosetoleranz eignet. Außerdem ist er leicht löslich und überdeckt sowohl bittere als auch medizinische Geschmäcker mit Leichtigkeit. Dadurch eignet er sich besonders gut für pharmazeutische Anwendungen.
Unsere Sucralose ist in mikronisierter Form oder als Granulat erhältlich, beide in pharmazeutischer Qualität, sodass Sie nach Ihren individuellen Anforderungen auswählen können. Aufgrund seines optimalen Dispersionsverhaltens wird Sucralose-Pulver in der Regel für feste Darreichungsformen empfohlen, während das schnelle Auflösungsverhalten von Sucralose-Granulat sich gut für flüssige Formulierungen eignet.
Biochem/physiol Actions
Eine synthetische Süße, geschmacklich vom Menschen wahrgenommen. Aktiviert T1R2/T1R3 Süß-Geschmack Rezeptoren auf enteroendokrinen Zellen und löst erhöhte hormonelle Ausschüttung von Glucagon-artigem Peptid-1 und Glucose-abhängigem insulinotropen Peptid aus.
Features and Benefits
  • Ausgezeichnete zuckerähnliche Geschmacksprofile
  • maskiert mit Leichtigkeit bitteren Nachgeschmack und medizinischen Beigeschmack
  • hohe Süßkraft sorgt für verbesserte Kosteneffizienz
  • erhöhte Stabilität
  • nicht kariogen und geeignet für Diabetiker und Patienten mit Phenylketonurie
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
1.00895 hat keine REACH-Registrierung, weil die Anwendung in Arzneimitteln für die Human- oder Veterinärmedizin bzw. in Nahrungs- und Futtermitteln die einzige unterstützte Anwendung gemäß Artikel 2 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.00894PHR134290984
Sucralose granular, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, NF
SAFC
1.00895
Sucralose
Sucralose powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, NF
SAFC
1.00894
Sucralose
Sucralose analytical standard
Supelco
90984
Sucralose
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
agency
JPE, Ph. Eur., NF
agency
ChP, JPE, NF, Ph. Eur.
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001344, traceable to USP 1623626
agency
-
form
fine powder, granular
form
fine powder
form
-
form
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
density
1.62 g/cm3 at 20 °C
density
1.62 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
particle size
≥80 μm (d90)
particle size
≤12 μm (d90)
particle size
-
particle size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sucralose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Verwandter Inhalt
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100895901004027269161439
100895100104027269161422
100895001004027269161392
100895100004027269161415
100895901104027269161446