1.05321
D(-)-Fructose
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, FCC
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Fruchtzucker, Lävulose
Empfohlene Produkte
Agentur
BP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
Beschreibung
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,FCC
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
solid
Selbstzündungstemp.
360 °C
pH-Wert
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
100-104 °C (decomposition)
Löslichkeit
790 g/L (OECD Test Guideline 105)
Dichte
1.59 g/cm3 at 20 °C (OECD Test Guideline 109)
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChIKey
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Allgemeine Beschreibung
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich