Fortfahren mit
1.08307
Tris(hydroxymethyl)aminomethan
(Trometamol) high purity, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JPC, USP
Synonym(e):
Tris(hydroxymethyl)aminomethan, Aminomethylidintrimethanol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-propan-1,3-diol, TRIS-Puffer, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, THAM, Tris Base, Trometamol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 213,00
3 kg
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.120,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2C(CH2OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.14
EC Index Number:
201-064-4
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
741883
MDL number:
€ 213,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
BP, ChP, JPC, Ph. Eur., USP
vapor pressure
0.0267 hPa ( 20 °C)
description
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JPC,USP,ACS
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
feature
RNase and DNase free
technique(s)
in vitro transcription (IVT): suitable
pH
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.), 219-220 °C/13.3 hPa
mp
167-172 °C (lit.)
density
1.35 g/cm3 at 23 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
no temp limit
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Es kann eine schwierige Herausforderung sein, den richtigen Hilfsstoff zu finden, der sowohl Ihre als auch die regulatorischen Anforderungen erfüllt. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (Trometamol) ist eine häufig eingesetzte Pufferkomponente für das Downstream-Processing von Biomolekülen in Chromatographieverfahren oder für die flüssige Endformulierung.
Aufgrund seiner niedrigen Polyoxymethylen-Grenzen eignet sich Tris(hydroxymethyl)aminomethan (Trometamol) Emprove® Expert zur Verwendung bei erhöhten Konzentrationen ohne Gefahr einer Ausfällung. Hinzu kommt, dass niedrige mikrobielle und Endotoxin-Grenzwerte die Verwendung dieses Produkts in Anwendungen mit hohem Risiko erleichtern.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2528591.083821.02408
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
microbiology
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
in vitro transcription (IVT): suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
agency
BP, JPC, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
-
agency
reag. Ph. Eur.
agency
ISO 17025, reag. Ph. Eur., reag. USP
form
solid
form
crystalline
form
solid
form
solid
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
product line
Certipur®
density
1.35 g/cm3 at 23 °C
density
-
density
1.35 g/cm3 at 23 °C
density
1.35 g/cm3 at 23 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris(hydroxymethyl)aminomethan
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
108307901204065269112150
108307902504027269293321
108307000304054839392450
108307950004065269112129
108307100004027269293338