If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Tetrahydrofuran, EMPLURA®
Quality Segment
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.002% Free acid (as CH3COOH), ≤0.01% Peroxide (as H2O2), ≤0.1% Water
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
transition temp
flash point -21.5 °C
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Self-Assembly of Polyoxometalate-Based Nanoparticle Surfactants in Solutions: Hebt die Verwendung von Tetrahydrofuran als kritisches Lösungsmittel bei der Synthese und Selbstassemblierung von polyoxometallatbasierten Nanopartikeln hervor und untersucht Anwendungen mit Bedeutung für mehrere Bereiche, darunter Polymerforschung, Wirkstoffabgabesysteme und nanostrukturierte Materialien (Xia et al., 2024).
- Highly sensitive fluorescence turn-OFF and reversible chemical sensor for Hg(2+) ion based on pyrene appended 2-thiohydantoin: Tetrahydrofuran wird als wichtiges Lösungsmittel bei der Entwicklung eines neuartigen fluoreszenzbasierten chemischen Sensors zum Quecksilbernachweis verwendet, und es wird seine Anwendung bei der Umweltüberwachung und Sicherheit in Laborumgebungen aufgezeigt (Gawas et al., 2024).
- Effect of Plasma pretreatment and Graphene oxide ratios on the transport properties of PVA/PVP membranes for fuel cells: Diese Forschungsarbeit verwendet Tetrahydrofuran als Prozesslösungsmittel bei der Herstellung von mit Graphenoxid verstärkten Polyvinylalkohol-/Polyvinylpyrrolidonmembranen mit Schwerpunkt auf Verbesserungen des Ionentransports für Brennstoffzellenanwendungen (Abdel-Hamed et al., 2024).
- Optimized Incorporation of Furan into Diketopyrrolopyrrole-Based Conjugated Polymers for Organic Field-Effect Transistors: Es wird Tetrahydrofuran als Lösungsmittel zur Unterstützung der Synthese neuartiger konjugierter Polymere verwendet, was Fortschritte in der organischen Elektronik und der Polymerforschung ermöglichen könnte (Neu et al., 2024).
Analysis Note
Identität (IR): entspricht
Freie Säure (als CH₃COOH): ≤ 0,002 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,887 - 0,889
Peroxid (als H₂O₂): ≤ 0,01 %
Wasser: ≤ 0,1 %
Stabilisiert mit 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT)
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 300 |
| assay ≥99% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.8% (GC) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 0.889 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.889 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.889 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.889 g/mL at 25 °C (lit.) |
| autoignition temp. 610 °F | autoignition temp. 610 °F | autoignition temp. 610 °F | autoignition temp. 610 °F |
| bp 65-67 °C (lit.) | bp 65-67 °C (lit.) | bp 65-67 °C (lit.) | bp 65-67 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrofuran
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-6.2 °F - closed cup
flash_point_c
-21.2 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-99-9
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf