1.07025
Tetrahydrofuran
≥99.5% (GC), EMPARTA® ACS reagent
Synonym(e):
1,4-Oxidobutan, Tetramethylenoxid, Furantetrahydrid, THF, Butylenoxid, Oxolan, Tetramethylenoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Tetrahydrofuran, for analysis EMPARTA® ACS
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
EMPARTA®
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
610 °F
Expl.-Gr.
1.8-11.8 %
dilution
(for routine analytical applications)
Verunreinigungen
≤0.01% Peroxide (as H2O2)
≤0.05% Water
Abdampfrückstand
≤0.03%
Farbe
clearAPHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.407 (lit.)
pH-Wert
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−108 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -21.5 °C
Dichte
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChIKey
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Erforschung der Phenylalanin-Ammoniak-Lyase-Aktivität: In einer Studie wurde die Mutase-ähnliche Aktivität von Phenylalanin-Ammoniak-Lyase aus Anabaena variabilis untersucht, wobei der Nutzen von Pufferkonzentrat in biochemischen Assays zur Stabilisierung der Enzymaktivität während der Forschung nachgewiesen wurde (Weise et al., 2018).
- Untersuchung des Amyloid-Vorläuferproteins: In einer Studie wurde Pufferkonzentrat für Experimente mit dem C-terminalen Fragment C100 des Amyloid-Vorläuferproteins verwendet, wobei seine Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Stabilität von Proteinkonformationen bei Wechselwirkungen mit γ-Sekretase-Modulatoren betont wurde (Botev et al., 2011).
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Aussehen: klar
Farbe: ≤ 10 Hazen
Peroxid (als H₂O₂): ≤ 0,01 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,03 %
Wasser: ≤ 0,05 %
Stabilisiert mit 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT)
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-6.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-21.2 °C - closed cup