Fortfahren mit
1.09731
Tetrahydrofuran
≥99.8% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur., EMSURE®
Synonym(e):
THF, Tetramethylenoxid, Oxolan, Butylenoxid, Butylenoxid, Oxolan, Tetramethylenoxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 267,00
4 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 427,00
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 872,00
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.550,00
190 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 9.360,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH2)3CH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.11
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
203-726-8
UNSPSC Code:
12191504
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102391
Assay:
≥99.8% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
65-67 °C (lit.)
Vapor pressure:
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
€ 128,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Glass bottle
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tetrahydrofuran, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.00005% Al (Aluminium), ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.0003 meq/g Acidity, ≤0.005% Peroxide (as H2O2), ≤0.03% Water
evapn. residue
≤0.0005%
color
clearAPHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
transition temp
flash point -21.5 °C
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.000002%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
SMILES string
C1CCOC1
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
General description
EMSURE-Lösungsmittel sind für ein breites Spektrum an klassischen Laboranwendungen geeignet und werden häufig in regulierten und hoch anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfangreichsten Produktspezifikationen. Unsere EMSURE-Produkte entsprechen der ACS, dem Reagenzienteil der Europäischen Pharmakopöe (Reag. Ph Eur) und den ISO-Standards.
Application
  • Construction of Polycarbonates with Pendant Multifunctional Groups via a One-Step CO2/Diepoxide Copolymerization Approach: In dieser Studie wird Tetrahydrofuran (THF) als Lösungsmittel bei der Synthese von multifunktionellen Polycarbonaten durch CO2-Copolymerisation verwendet, wobei dessen Nutzen bei der Herstellung fortschrittlicher Materialien mit potenziellen Anwendungen in den Bereichen ökologische Nachhaltigkeit und Polymerchemie hervorgehoben wird (Wu et al., 2024).
Other Notes
Entdecken Sie EMSURE  – um mehr als sicher zu sein!
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihre Sicherheit ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrofuran
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-6.2 °F - closed cup
flash_point_c
-21.2 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-99-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is the bottle sealed under nitrogen (short-sealed)?
    1 answer
    1. This product is not filled or sealed under an inert gas atmosphere.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf