Fortfahren mit
1.08110
Tetrahydrofuran
≥99.9% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, Uvasol®
Tetrahydrofuran
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
THF, Tetramethylenoxid, Furantetrahydrid, 1,4-Oxidobutan, Butylenoxid, Oxolan, Tetramethylenoxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 594,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.11
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
203-726-8
UNSPSC Code:
12191504
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102391
Assay:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Bp:
65-67 °C (lit.)
Vapor pressure:
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
€ 160,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tetrahydrofuran, for spectroscopy Uvasol®
Quality Segment
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
evapn. residue
≤0.0002%
color
APHA: ≤10
transmittance
215 nm, ≥30%, 245 nm, ≥50%, 265 nm, ≥80%, 275 nm, ≥90%, 310 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
transition temp
flash point -20 °C
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 215 nm Amax: ≤0.52, λ: 245 nm Amax: ≤0.30, λ: 265 nm Amax: ≤0.10, λ: 275 nm Amax: ≤0.05, λ: 310 nm Amax: ≤0.01
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,9 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,0002 %
Wasser: ≤ 0,01 %
Farbe: ≤ 10 Hazen
Acidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Fluoreszenz (als Quinin bei 254 nm): ≤ 1,0 ppb
Fluoreszenz (als Quinin bei 365 nm): ≤ 1,0 ppb
Durchlässigkeit (bei 215  nm): ≥ 30 %
Durchlässigkeit (bei 245 nm): ≥ 50 %
Durchlässigkeit (bei 265 nm): ≥ 80 %
Durchlässigkeit (bei 275 nm): ≥ 90 %
Durchlässigkeit (ab 310 nm): ≥ 98 %
Extinktion (bei 215 nm): ≤ 0,52
Extinktion (bei 245 nm): ≤ 0,30
Extinktion (bei 265 nm): ≤ 0,10
Extinktion (bei 275 nm): ≤ 0,05
Extinktion (ab 310 nm): ≤ 0,01
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.097311.07025676764
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.0%
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrofuran
signalword
Danger
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-6.2 °F - closed cup
flash_point_c
-21.2 °C - closed cup
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
108110250004022536100418
108110050004022536100395
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review