Fortfahren mit
1.07912
Boiling chips granules
size 1-2 mm
Synonym(e):
Boiling stones
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,90
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
€ 55,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
size
1-2 mm
Quality Level
storage temp.
no temp limit
General description
~ 1-2 mm
Analysis Note
Sieve analysis (1-2 mm): ≥ 96 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.07913Z2659181.01568
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
size
1-2 mm
size
2-8 mm
size
-
size
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
107912025004022536686981