Fortfahren mit
1.01568
Chemizorb® Granulat
Absorbent for spilled liquids
Synonym(e):
Chemikalienabsorbierendes Granulat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,60
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 231,00
20 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 504,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
47131905
€ 52,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
granular
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
<0.001 g/L
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
no temp limit
Analysis Note
  • pH-Wert (10  %; Wasser): 4,0–9,0
  • Schüttdichte: ca. 50
  • Siebanalyse (> 3,15 mm): ca. < = 20%
  • Sieve analysis (> 1,00 mm): ca. >= 90 %
  • Wasseraufnahmevermögen: ca. >= 80 %
Legal Information
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.015911.020511.12576
form
granular
form
powder (or fine grains)
form
solid
form
powder
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
9-10 (25 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bulk density
300 kg/m3
bulk density
180 kg/m3
bulk density
120 kg/m3
bulk density
-
solubility
<0.001 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
15-25°C
wgk
nwg
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101568100004022536706979
101568500004022536890517
101568902104022536530796
101568902004022536022918
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Trabajo en un lab de AP consumimos Chemizorb® Granules para los derrames de líquidos. Quería saber si hay alguna incompatibilidad con algún producto químico como Formol, Acidos o cualquier otro. y si teneis algún otro producto específico para ellos.
    1 answer
    1. Chemizorb® absorbents consist of porous mineral or synthetic copolymers that are chemically inert. They are suitable for concentrated acids and alkalis, acid chlorides, aqueous solutions, organic solvents, and paraffin oils. Data supporting chemical incompatibility is not available.
      Helpful?
  2. can this product be used for formalin spillage
    1 answer
    1. Yes, this product can be used for formalin spillage. It is suitable for concentrated acids and alkalis, acid chlorides, aqueous solutions, organic solvents, and paraffin oils.
      Helpful?
  3. MSDS is not downloading as pdf. Can't use the document.
    1 answer
    1. Please try the link below to access this SDS:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search?tab=sds
      Should this attempt not be successful, check to be sure there are no 'pop-up' blockers activated.
      Additional support may be obtained from the Website Support Team. Please navigate to the Customer Support page at https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support and select the 'Technical Problems' option in the far right Website tab. Select the type of problem and complete the form with all the required information so that a member of our website support team may assist.