The 1.07912 boiling chip is made of aluminum oxide (1079120250), while the 1.07913 boiling chip is made of silicate ceramic (pumice) (1079130100, 1079130500). Neither of the boiling chips is covered in PTFE.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 62,80 | |
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 269,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41122409
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
~ 2–8 mm
Analysis Note
In Wasser lösliche Substanzen: ≤ 1
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| size 2-8 mm | size 1-2 mm | size - | size - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siedesteine, Granulat
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1079130500 | 04022536775470 |
| 1079130100 | 04022536097930 |
-
What are the Boiling chips granules made of for the product 1.07913 and 1.07912?