Fortfahren mit
1.07414
Lead(II) hydroxide acetate
anhydrous for the analysis of sugar acc. to Horne EMSURE®
Synonym(e):
Lead(II) hydroxide acetate, Horne′s compound
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,40
30 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.490,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3COO)2Pb · Pb(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
566.50
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
257-175-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
crystalline
€ 92,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
EMSURE®
form
crystalline
concentration
≥33.0% (PbO)
impurities
≤0.02% Substances insoluble in dilute acetic acid, ≤1% In water insoluble matter
loss
≤1% loss on drying, 105 °C
pH
7.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
198-205 °C
density
3.58 g/cm3 at 22 °C
bulk density
2100 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, nitrate and nitrite (as NO3-): passes test
cation traces
Ca: ≤0.01%, Cu: ≤0.002%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.02%, Na: ≤0.05%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Pb+2].[Pb].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.2Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
XAOPZCQFBUCRKR-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Assay (PbO): ≥ 33.0 %
In water insoluble matter: ≤ 1.0 %
Substances insoluble in dilute acetic acid: ≤ 0.02 %
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Nitrate und Nitrite (as NO₃): passes test
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.05 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 1.0 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.073751.073721.07401
form
crystalline
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
mp
198-205 °C
mp
75 °C
mp
75 °C (dec.) (lit.)
mp
888 °C
density
3.58 g/cm3 at 22 °C
density
3.3 g/cm3 at 20 °C
density
3.3 g/cm3 at 20 °C
density
9.53 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, nitrate and nitrite (as NO3-): passes test
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, nitrate and nitrite (as NO3-): ≤0.005%
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%
impurities
≤0.02% Substances insoluble in dilute acetic acid, ≤1% In water insoluble matter
impurities
≤0.01% Insoluble matter
impurities
-
impurities
≤0.05% Substances insoluble in dilute acetic acid, ≤0.3% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO4)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
51404-69-4
CAS No.
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)